Key Documents
GF55720188
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 2m coil, 2.5mm coil width, 0.50mm thickness, as drawn
Sinonimo/i:
NI050311
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
temper (hard)
Forma fisica
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 557-201-88
Lungh. × largh. × spess.
2 m × 2.5 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)