GF15510563
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
NI050220
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 155-105-63
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF15510563-2EA | 4061829961930 |
GF15510563-10EA | 4061829942090 |
GF15510563-1EA | 4061825428031 |
GF15510563-5EA | 4061831012132 |