651834
Nichrome etchant
standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
standard
Composizione
volatiles, 85%
Colore
clear yellow-orange
P. eboll.
100 °C/1 atm
Densità
1.16 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Protocolli
Negative Photoresist Procedure