Key Documents
GF19210407
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 15mm disks, 0.075mm thickness, hard
Sinonimo/i:
NI140271
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disks - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 192-104-07
Misura × spessore
15 mm × 0.075 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)