GF18382248
Erbium
rod, 50mm, diameter 2.0mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Erbium, ER007905
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 183-822-48
Resistività
86 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 2.0 mm
P. ebollizione
2868 °C (lit.)
Punto di fusione
1529 °C (lit.)
Densità
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Er]
InChI
1S/Er
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)