Documenti fondamentali
GF22793373
Erbium
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
ER006010
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Er
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141603
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 227-933-73
Resistività
86 μΩ-cm, 20°C
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
500 μm
P. eboll.
2868 °C (lit.)
Punto di fusione
1529 °C (lit.)
Densità
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Er]
InChI
1S/Er
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)