GF36861701
Europium
wire reel, 50mm, diameter 1.0mm, hard, 99.95%
Sinonimo/i:
Europium, EU005110
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 368-617-01
Resistività
81 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 1.0 mm
P. ebollizione
1527 °C (lit.)
Punto di fusione
822 °C (lit.)
Densità
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Eu]
InChI
1S/Eu
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)