Documenti fondamentali
GF18619072
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 8.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
SI637400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 186-190-72
Lunghezza
100 mm
D.E.
8.0 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)