730785
Silver, dispersion
nanoparticles, 10 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Sinonimo/i:
Colloidal silver
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanoparticles
Livello qualitativo
contiene
sodium citrate as stabilizer
Concentrazione
0.02 mg/mL in aqueous buffer
Indice di rifrazione
n20/D 1.333
Dimensione particelle
10 nm (TEM)
Densità
0.997 g/mL at 25 °C
Fluorescenza
λem 388 nm FWHM 59 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
730785-25ML | 4061832865294 |