Key Documents
GF15746621
Tantalum-tungsten alloy, Ta97.5W2.5
100mm rod, 2.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
TA077910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 157-466-21
L × diam.
100 mm × 2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)