Key Documents
336173
Sigma-Aldrich
Tantalum boride (1:2)
99.5%
Sinonimo/i:
Tantalum diboride
About This Item
Formula condensata:
TaB2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
B#[Ta]#B
InChI
1S/2B.Ta
JEUVAEBWTRCMTB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)