Documenti fondamentali
14616
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) carbonate basic
≥40% ZrO2 basis
Sinonimo/i:
Zirconium hydroxycarbonate, [μ-[Carbonato(2-)-κO:κO′]]dihydroxydioxodizirconium
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato:
powder
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
ZrO2, ≥40%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H2O.2O.2Zr/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);2*1H2;;;;/q;;;;;2*+2/p-4
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Zirconium(IV) carbonate basic can be used as a catalyst:
  • For Meerwein–Ponndorf–Verley reduction of HMF and furfural
  • In the one-pot conversion of dihydroxyacetone into ethyl lactate
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)