Documenti fondamentali
520217
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) carbonate hydroxide oxide
Sinonimo/i:
Zirconium basic carbonate, Zirconium(IV) carbonate basic
About This Item
Formula condensata:
Zr(OH)2CO3·ZrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Stato
powder
Punto di fusione
135 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O[Zr]1(O)OC(=O)O[Zr]2(O1)O[Zr](O)(O)O2
InChI
1S/CH2O3.4H2O.3O.3Zr/c2-1(3)4;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);4*1H2;;;;;;/q;;;;;;;;+1;+2;+3/p-6
YGCRTSJWNHPGDG-UHFFFAOYSA-H
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)