Key Documents
GF15046477
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.762 mm, size 25 × 25 mm, condition light-control sheet
Sinonimo/i:
AC303075
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 150-464-77
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.762 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)