GF12084678
Silver-zirconium-copper alloy, Ag97Zr2Cu1
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g
Sinonimo/i:
AA146010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 120-846-78
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12084678-1EA | 4061825423272 |