GF12846371
Polyethylene - Low Density
(LDPE), fiber, tex number 110, L 100 m, number of filaments 90
Sinonimo/i:
ET315710
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 128-463-71
Lunghezza
100 m
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)