L2654
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O26:B6
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
LPS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli (O26:B6)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
lyophilized powder
Purificato mediante
gel-filtration chromatography
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<5% Protein (Lowry)
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3