Key Documents
GF12484144
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, clear amber
Sinonimo/i:
SU301250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 124-841-44
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.25 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)