GF11185028
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Sinonimo/i:
SU301025
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 111-850-28
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.025 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)