Key Documents
GF41434398
Polyethersulfone
(PES), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, clear amber
Sinonimo/i:
SU306311
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 414-343-98
Peso
100 g
Colore
clear amber
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)