EIMF22205
Membrana in polieteresolfone
hydrophilic
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
15 mL/min-cm2 water flow rate
Spessore
150 μm
Matrice
Express PLUS™
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Punto di bolla
20 psi at 23 °C
Descrizione generale
EIMF è una membrana in PES di grado 0,2 μm pensata per la completa rimozione di particelle e microrganismi di dimensioni superiori a 0,2 μm.
Altre note
Indicazioni per l′uso
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazioni: microfiltrazione
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi
- Istruzioni per l′uso: La membrana idrofila di grado 0,2 μm rimuove particelle e microrganismi di dimensioni superiori a 0,2 μm.
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany