GF02721710
Polycarbonate
PC - 30% Carbon Fiber Reinforced, granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Sinonimo/i:
CT356310
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Polycarbonate - 30% Carbon Fiber Reinforced, (PC - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 027-217-10
Peso
200 g
Colore
black
Dimensione nominale granuli
3 mm
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF02721710-1EA | 4061825082264 |