Key Documents
GF45041543
Polycarbonate - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PC - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, black
Sinonimo/i:
CT356310
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 450-415-43
Peso
500 g
Colore
black
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)