Key Documents
589470
Sigma-Aldrich
Phosphoenolpyruvic-2-13C acid potassium salt
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
KOP(O)(OH)O13C(=CH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.13
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K+].OC(=O)[13C](=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i2+1;
SOSDSEAIODNVPX-CGOMOMTCSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3