F10801
1-Fluoro-2-nitrobenzene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
116 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−9-−6 °C (lit.)
Densità
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?