Documenti fondamentali
128392
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3-nitrobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.10
Beilstein:
1862210
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. ebollizione
205 °C (lit.)
Punto di fusione
1.7 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Fluoro-3-nitrobenzene was used as an internal standard in the regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido acetico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1748
Acido acetico
Acido acetico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
Acido acetico
Bartoli G, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2671-2671 (1972)
Pingping Tang et al.
Tetrahedron, 67(24), 4449-4454 (2011-06-22)
A regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes is reported. The reaction is operationally simple, and employs Ag(2)O as readily available, inexpensive silver source, which can be recovered.