E45600
Ethyl 1-piperazinecarboxylate
99%
Sinonimo/i:
1-Ethoxycarbonylpiperazine, Piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. ebollizione
273 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O2/c1-2-11-7(10)9-5-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?