484903
Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
98%
Sinonimo/i:
(±)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
265 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?