Documenti fondamentali
756350
Sigma-Aldrich
1,4-Di-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, 1,4-Bis(Boc)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1,4-di-tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
142-148 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H26N2O6/c1-14(2,3)22-12(20)16-7-8-17(10(9-16)11(18)19)13(21)23-15(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,19)
IIZGWFQKLVCLLA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
756350-1G4061826251850