D210803
Diphenyl phosphite
Sinonimo/i:
Diphenoxyphosphine oxide, Diphenyl phosphonate, NSC 43786
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5 mmHg ( 140 °C)
Stato
liquid
Impurezze
≤15% phenol
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. ebollizione
218-219 °C/26 mmHg (lit.)
Punto di fusione
12 °C (lit.)
Densità
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[PH](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11O3P/c13-16(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
OGBPILLJZSJJRC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Synthesis of N-benzylarylamide and di-Ph α-aminomethanephosphonate derivatives used as additives for thermooxidative stability of ester-based oils
- One-pot three-component Kabachnik-Fields reactions
- Visible light mediated oxidative phosphonylations of amines
- Modified asymmetric Pudovik addition with haloketones
- Tandem decarboxylation-coupling with natural alpha-amino acids
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
348.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
176 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D210803-100G | 4061833561607 |
D210803-500G | 4061833561614 |
D210803-5G | |
D210803-1KG |