415642
Ethyl phenylphosphinate
94%
Sinonimo/i:
Ethoxyphenylphosphine oxide, O-Ethyl phenylphosphinate, Phenylphosphinic acid ethyl ester
Saggio
94%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
94-95 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[PH](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-2-10-11(9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11H,2H2,1H3
UNUJZVUJPIOMGH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phenylphosphinate ethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phenylphosphinate ethyl ester
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?