Documenti fondamentali
D165603
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylindole
99%
Sinonimo/i:
NSC 62087
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C10H11N/c1-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8)2/h3-7H,1-2H3
BJMUOUXGBFNLSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Building block for preparation of 3-functionalized indoles
  • Building block for preparation carbazoles
  • Building block for preparation of cyanoindoles
  • Reactant for preparation of trifluoromethylindoles
  • Reactant for preparation of potent antihyperlipidemic agents
  • Building block in iso-Nazarov or Nazarov cyclizations
  • Reactant for preparation of GSK-3ß inhibitors
  • Building block for preparation of carboxyindoles
  • Reactant for preparation of plant growth promoters
  • Reactant for preparation of tryptophan derivatives
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D165603-25G
D165603-5G4061832843438