Key Documents
D132306
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzonitrile
≥99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5H,1-2H3
OSEQIDSFSBWXRE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)