132330
p-Tolunitrile
98%
Sinonimo/i:
4-Methylbenzonitrile
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
103-106 °C/20 mmHg (lit.)
217 °C (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
water: insoluble
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?