Documenti fondamentali
C63006
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenothiazine
97%
Sinonimo/i:
2-Chlorothiodiphenylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8ClNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.72
Beilstein:
176587
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
195-200 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
InChI
1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
KFZGLJSYQXZIGP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Helge Prinz et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(12), 4247-4263 (2011-05-14)
A total of 53 N-benzoylated phenoxazines and phenothiazines, including their S-oxidized analogues, were synthesized and evaluated for antiproliferative activity, interaction with tubulin, and cell cycle effects. Potent inhibitors of multiple cancer cell lines emerged with the 10-(4-methoxybenzoyl)-10H-phenoxazine-3-carbonitrile (33b, IC(50) values