C61984
2-Chloro-3-nitrotoluene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. ebollizione
147 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21 °C (lit.)
Densità
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
XTSGZXRUCAWXKY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?