Documenti fondamentali
Z560669
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 2000 mL, top joint: threaded 45/50, column volume 2000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded45/50
Grado
for chromatography
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
76 mm × 560 mm
Volume colonna
2000 mL
Volume serbatoio
2000 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z560669-1EA4061832123615