213055
4-Chloro-3-nitrotoluene
technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. eboll.
260 °C/745 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7 °C (lit.)
Densità
1.297 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
264.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
129 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?