Key Documents
226653
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrotoluene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
27-30 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
NSMZCUAVEOTJDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The cytotoxicity of 5-chloro-2-nitrotoluene, an analog of chlorphenamidine, was studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effects of chlorphenamidine and its metabolites on HeLa cells.
M Murakami et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 11(2), 184-188 (1974-02-01)