Documenti fondamentali
C61801
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyridine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.54
Beilstein:
120453
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)