Key Documents
C56255
Sigma-Aldrich
Chloromethylphosphonic dichloride
97%
Sinonimo/i:
(Chloromethyl)phosphonic acid dichloride, (Chloromethyl)phosphonic dichloride, (Chloromethyl)phosphonoyl dichloride, (Chloromethyl)phosphoryl dichloride, Chloromethanephosphonic acid dichloride, Chloromethanephosphonic dichloride, Chloromethyl dichlorophosphine oxide, Chloromethylphosphonyl dichloride, Dichloro(chloromethyl)phosphine oxide, P-(Chloromethyl)phosphonic dichloride
About This Item
Formula condensata:
ClCH2P(O)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.36
Beilstein:
969707
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)