C22369
2-Chloroacrylonitrile
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
88-89 °C (lit.)
Punto di fusione
−65 °C (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=C)C#N
InChI
1S/C3H2ClN/c1-3(4)2-5/h1H2
OYUNTGBISCIYPW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?