Documenti fondamentali
BR402038
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 100 mL
Sinonimo/i:
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
Caratteristiche
class B For Kohlrausch sugar analysis, Calibrated to contain (TC, In)
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 402038
Misura
100 mL
Descrizione generale
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR402038-2EA4061831865455