BR365538
BRAND® volumetric flask for oil content determination
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Giunto
joint ST/NS neck19/26
Caratteristiche
accuracy class B
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 365538
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass 3.3. To DIN 51368. Interchangeable hollow glass stopper size 19/26. Calibrated to contain (TC, In). For determination of oil content in aqueous oil emulsions (e.g. drilling oil). EL = Error limits.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR365538-1EA | 4061831865417 |