BR38210
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
capacity 100 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, DAkkS, Volumetric flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Giunto
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
Caratteristiche
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 38210
Capacità
100 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR38210-1EA | 4061831856279 |