Documenti fondamentali
BR36176
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 100 mL
Sinonimo/i:
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
PMP
polypropylene stopper
transparent
Giunto
joint ST/NS neck14/23
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36176
Misura
100 mL
Descrizione generale
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR36176-1EA4061831865233