Z306479
Volac® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, certificate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Giunto
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
certificate
class A
closure type PP stopper
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Poulton & Graf
Disponibilità
not available in USA and Canada
Campo di misura del volume
100 mL, accuracy: 0.10 mL
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z306479-5EA | 4061833445235 |