Key Documents
B99006
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylphenol
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
1210026
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. eboll.
226-228 °C (lit.)
Punto di fusione
12 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h4-8,11H,3H2,1-2H3
NGFPWHGISWUQOI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Applicazioni
2-sec-Butylphenol is a precursor to synthesize various coumarin and benzofuran derivatives that are used as lipid-lowering agents and potential bone anabolic agents. It can also be used as a solvent in organic synthesis.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Spectrophotometric determination of nitrate in vegetable products using 2-sec-butylphenol.
A Tanaka et al.
The Analyst, 107(1271), 190-194 (1982-02-01)
Discovery of coumarin?dihydropyridine hybrids as bone anabolic agents.
Sashidhara K V, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 56(1), 109-122 (2012)
RuSn bimetallic catalysts for selective hydrogenation of levulinic acid to ?-valerolactone.
Wettstein S G, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 117, 321-329 (2012)
Masashi Hattori et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(5), 3688-3693 (2017-01-18)
Photo-assisted phosphorylation of an anatase TiO
Benzofuran-dihydropyridine hybrids: A new class of potential bone anabolic agents.
Modukuri R K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 25(24), 6450-6466 (2017)