405612
1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
99%
Sinonimo/i:
(1-Hydroxycyclohexyl)phenylmethanone, 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Benzoylcyclohexanol
Saggio
99%
P. ebollizione
175 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1(CCCCC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O2/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(15)9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-10H2
QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
327.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
164 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate (PRM30) is a zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
405612-250G | 4061831987355 |
405612-50G | 4061831987362 |