B70202
4-Bromoisoquinoline
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
280-285 °C (lit.)
Punto di fusione
40-43 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1cncc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H
SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?